Pasteurpipette
Leverandør: KARTELL
315 316
612-1778EA 735 NOK
612-1778 612-1780
Pasteurpipette
Pipetter Pasteurpipetter og overføringspipetter
PE, graderte.
  • Støpt i ett stykke
  • Sugebelg med stor kapasitet for opptak og tømming av væsker
  • Optimalt alternativ til tradisjonelle Pasteur-glasspipetter og gummismokk