Pipettespisser, gelpåfylling, HydroLogix™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
HydroLogix™
732-2256EA 2000 NOK
732-2256
Pipettespisser, gelpåfylling, HydroLogix™
Pipettespisser
Utformet for påfylling av vertikale elektroforesegeler.
  • Du kan velge mellom rund eller flat spiss
  • Tilgjengelig i volumene 1 - 10 μl eller 2 - 200 μl
  • Kan brukes til å fylle på geler i tre forskjellige tykkelser for bestemte bruksområder