VWR®, Pipettespisser, universal
Leverandør: VWR Collection
612-5755EA 310 NOK
612-5755 612-6786
VWR®, Pipettespisser, universal
Pipettespisser
PP, kan autoklaveres.
  • Produsert av høykvalitet polypropylen
  • Kadmiumfrie pigmenter
  • Miljøvennlige pakningssystemer
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)