Spissrefillsystemer, Axygen®
Leverandør: Corning
RFL-222-C RFL-300-C RFL-1200-C
732-0956EA 655 NOK
732-0956 732-0957 732-1402
Spissrefillsystemer, Axygen®
Pipettespisser
Klar PP, autoklaverbar.
  • Pipettestativer, enkel påfylling
  • Garantert uten RNase, DNase og endotoksiner
  • Universalspisser har skrå referanse og graderingsmerker