VWR®, Pipettespisser, Standard
Leverandør: VWR Collection
613-1050EA 220 NOK
613-1050 613-1051 613-1053 613-1054 613-1055 613-1056 613-1057 613-3019
VWR®, Pipettespisser, Standard
Pipettespisser
Universalspissen er kompatibel med de fleste pipetter.
  • Ikke-sterile, kan autoklaveres
  • Den glatte indre overflaten sørger for minimal retensjon av væsken
Colour: Transparent (0,5 - 10 µl), yellow (2 - 200 µl and 5 - 200 µl), blue (200 - 1000 µl)
Bestillingsinformasjon: Leveres i bulk, eller i racks med 96 spisser.