Pipettespisser, Spesial, Finntip™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
9400100 9400130 9400133 9401410 9405020 9405050 9405120 9405123 9405160 9401420 9401423 9405163
613-2591EA 707 NOK
613-2591 613-2592 613-2593 613-2620 613-2648 613-2650 613-2652 613-2653 613-4488 613-4486 613-4487 613-4489
Pipettespisser, Spesial, Finntip™
Pipettespisser
Høyverdig PP, kan autoklaveres.
  • Finntip™ Long (200 og 1000): lange koniske spisser som er spesielt tilpasset dype rør og flasker med smal hals
  • Finntip™ Wide: spiss med bred, slipt åpning, for pipettering av viskøse væsker og suspensjoner av celler eller makromolekyler, for eksempel DNA, uten fragmentering