Pipettespiss, Finntip™ Flex
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
94060510 94060513 94060517 94060520 94060810 94060813 94060820 94060710 94060713 94060717 94060720 94060100 94060103 94060117 94060120 94060817 94060970 94060973 94060310 94060313 94060317 94060320
613-0190EA 845 NOK
613-0190 613-5019 613-5021 613-5022 613-0614 613-0615 613-0818 613-0811 613-0812 613-0814 613-0815 613-0806 613-0807 613-0809 613-0810 613-0817 613-0819 613-1598 613-0797 613-0798 613-0800 613-0801
Pipettespiss, Finntip™ Flex
Pipettespisser
En ny generasjon spisser som gir brukeren stor fleksibilitet.
  • Høyverdig PP, kan autoklaveres
  • Ergonomisk spiss med tynn vegg, liten kraft kreves for å feste og løse ut spissen
  • Sklisikkert stativ med hengslet deksel
  • Brukervennlig påfyllingssystem
Forpakning: Leveres løse, i stativer, i en startpakke (ett stativ med 96 + 16 / 20 refiller med 96) eller en refillpakke (16 / 20 refiller med 96).
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400) ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400) ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400) ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400) ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400) ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)