VWR® Pak Rak™ Plus, Loaders
Leverandør: VWR
VWR® Pak Rak®
613-0347EA 5775 NOK
613-0347
VWR® Pak Rak™ Plus, Loaders
Pipette Tip Boxes and Racks
Pak Rak instantly load empty racks with high-quality VWR® pipette tips.
  • Refill reduserer avfallsmengden til så lite som en femtedel sammenlignet med manuelle påfyllingssystemer
  • Hender kommer aldri i kontakt med spissene
  • Enkle å bruke
A simple downward push dispenses 96 tips into an 8x12 rack.
Bestillingsinformasjon: Refillable boxes/racks are required for the loader and are sold separately.