TLC-plate, silikagel 60, umodifiserte lag, plastplate
Leverandør: Merck
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
1.05735.0001EA 1140 NOK
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
TLC-plate, silikagel 60, umodifiserte lag, plastplate
TLC-plater
TLC-plater med det glatte og ekstremt tette platebelegget sikrer tette bånd og maksimal separasjonseffektivitet med laveste bakgrunnsstøy. Fleksible plastplater som enkelt kan skjæres til, for å tilpasses de individuelle separasjonskravene.
  • Uorganisk fluorescerende indikator for UV-påvisning av fargeløse stoffer
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Absorpsjon deteksjonsgrense 1 - 5 pg
Fluorescensdeteksjonsgrense 50 - 100 pg
Environmentally Preferable
Gjennomsnittlig partikkelstørrelse 10 - 12 µm
Partikkelstørrelsesfordeling 5 - 20 µm
Prøvevolum 1 - 5 µl
Antall prøver pr plate <10
Typisk migrering avstand 100 - 150 mm
Typisk plate høyde 30 µm
Typisk separasjon tid 20 - 200 min