HPTLC-plate med kuleformede partikler, LiChrospher®
Leverandør: Merck
1.05586.0001 1.05646.0001 1.15445.0001
1.05586.0001EA 5800 NOK
1.05586.0001 1.05646.0001 1.15445.0001
HPTLC-plate med kuleformede partikler, LiChrospher®
TLC-plater
HPTLC LiChrospher®-platene er basert på kuleformet silika 60 med en partikkelstørrelse på 7 µm og en smal partikkelstørrelsefordeling lignende den som vanligvis brukes i HPLC. LiChrospher® HPTLC-platene har en selektivitet som kan sammenlignes med de tilsvarende HPTLC-platene, men platehøyden og separasjonsnumrene er ytterligere forbedret, noe som gir kortere analysetid.
  • 20% redusert driftstid
  • Svært kompakte punkter eller soner
  • Lavere påvisningsgrenser og bedre inndeling
LiChrospher® HPTLC-plater er spesielt egnet for separasjoner av svært komplekseMore Product Information