Flerformatsplate, silikagel 60 Å
Leverandør: Merck
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
1.05608.0001EA 2525 NOK
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
Flerformatsplate, silikagel 60 Å
TLC-plater
Merck-flerformatsplater er forhåndsmerkede glassplater for enkel tilpasning til forskjellige størrelser. Platene har samme silikabelegg som den tilsvarende TLC- eller HPTLC-platen og leverer kromatogrammer som er identiske med de fra ikke-merkede plater.
  • Enkel tilpasning til mindre størrelser
  • Opp til sju formater i én plate: 200×200, 150×200, 100×200, 50×200, 100×150, 100×100 og 50×100 mm