TLC-plate, silikagel 60, umodifiserte og kjemisk modifiserte lag, aluminiumsplate
Leverandør: Merck
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
1.05549.0001EA 350 NOK
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
TLC-plate, silikagel 60, umodifiserte og kjemisk modifiserte lag, aluminiumsplate
TLC-plater
TLC-plater, umodifisert silikagel 60
Dette utvalget av plater bruker Merck-silikagel 60 med et unikt polymerbindemiddel som gir en jevn og hard overflate som ikke lett sprekker eller danner blærer. Det glatte og ekstremt tette platebelegget sikrer tette bånd og maksimal separasjonseffektivitet med den laveste bakgrunnsstøyen. Lagtykkelse på 200 µm, og partikkelstørrelse på 10 - 12 µm. Fleksible aluminiumsplater som enkelt kan skjæres til, for å tilpasses de individuelle separasjonskravene. To uorganiske fluorescerende indikatorer for påvisning av UV i fargeløse stoffer. Prøver som absorbererMore Product Information