TLC- og GLP-plate, silikagel 60, umodifiserte lag, glassplate
Leverandør: Merck
1.05566.0001 1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
1.05566.0001EA 2008 NOK
1.05566.0001 1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
TLC- og GLP-plate, silikagel 60, umodifiserte lag, glassplate
TLC-plater
TLC-plater, umodifisert silikagel 60
Merck-silikagelen 60 har et unikt polymerbindemiddel som resulterer i en jevn og hard overflate som ikke lett sprekker eller danner blærer. Det glatte og ekstremt tette platebelegget sikrer tette bånd og maksimal separasjoneffektivitet med den laveste bakgrunnsstøyen. Lagtykkelse på 250 µm, og partikkelstørrelse på 10 - 12 µm. To uorganiske fluorescerende indikatorer for påvisning av UV i fargeløse stoffer.
TLC-plater, konsentreringssone
Disse platene er basert på forskjellige adsorpsjonsegenskaper fra to silika-adsorbenter: en inert storporet konsentreringsadsorbent der prøvene tas i bruk, og ett selektivt separasjonslag for separasjonen. Uavhengig av formen, størrelsen eller posisjonen til punktene konsentreres alltid prøven på sekunder som et smalt bånd på overflaten av de to adsorbentene, der separasjonen starter. Rask og enkel prøveanvendelse. Inkluderer et rensings- og konsentreringstrinn.
GLP-plater
Laserkodede GLP-plater som er individuelt merket med artikkel, parti og individuelt platenummer. GLP-platene er basert på den samme anerkjente Merck-silikaen 60 og gir akkurat den samme ytelsen som de tilsvarende TLC- eller HPTLC-platene.
These plates are based on different adsorption properties of two silica adsorbents: An inert large pore concentrating adsorbent where the samples are applied and a selective layer for the separation. Independent of the shape, size or position of the spots the sample always concentrates within seconds as a narrow band at the interface of the two adsorbents, where the separation begins.