TLC-plate, modifisert silikagel 60, glassplate
Leverandør: Merck
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
1.05746.0001EA 5875 NOK
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
TLC-plate, modifisert silikagel 60, glassplate
TLC-plater
RP-2, RP-8 og RP-18 er basert på silikagel 60, modifisert med alifatiske hydrokarboner. Lengden på kjedet kombinert med graden av modifisering definerer løsningssystemets evne til å tåle vann og påvirker retensjonen sterkt. Migrasjonstiden øker i denne rekkefølgen RP-2, RP-8 og RP-18 med samme løsningssammensetning. RP-8 og RP-18 kan kjøres med opp til 60% vann i løsningssystemet.
  • Resultatene er mindre avhengige av fuktighet i omgivelsene
  • Gjør at det kan brukes vannholdige løsningssystemer
  • RP-modifisert silika gir klar korrelasjon med HPLC