HPTLC- og GLP-plate av glass, silikagel 60, umodifisert lag
Leverandør: Merck
1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
1.05616.0001EA 1550 NOK
1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
HPTLC- og GLP-plate av glass, silikagel 60, umodifisert lag
TLC-plater
TLC-plater, umodifisert silikagel 60
Dette plateutvalget bruker en optimert Merck-silikagel 60 med en partikkelstørrelse på bare 5 - 6 µm, noe som resulterer i en høyere pakketetthet og en jevnere overflate og derfor redusert bånddiffusjon. Mindre prøve er påkrevd, 0,1 til 0,5 µl enn for klassisk TLC.
  • Raskere analyse, bare 3 - 20 min. for optimale separasjoner
  • 5 - 10 ganger større følsomhet sammenlignet med klassisk TLC
  • Ekstra tynne (100 µm) HPTLC AMD-plater
HPTLC-plater, konsentreringssone
HPTLC-konsentreringssoneplater som gjør det enkelt å brukeMore Product Information