PLC-plate, umodifisert silikagel 60, glassplate
Leverandør: Merck
1.05434.0001 1.05717.0001 1.05744.0001 1.05745.0001 1.13792.0001 1.13793.0001 1.13794.0001 1.13894.0001 1.13895.0001
1.05434.0001EA 12930 NOK
1.05434.0001 1.05717.0001 1.05744.0001 1.05745.0001 1.13792.0001 1.13793.0001 1.13794.0001 1.13894.0001 1.13895.0001
PLC-plate, umodifisert silikagel 60, glassplate
TLC-plater
PLC-platene (Preparative layer) er basert på den samme anerkjente Merck-silika-bindemiddelteknologien som de analytiske TLC-platene. Platene leveres med lag av umodifisert silikagel i forskjellige lagtykkelser fra 500 µm opp til 2000 µm, med eller uten fluorescerende indikator og med bakside i glass.
  • Gjør det mulig å fylle på store mengder med prøver
  • Separasjon og rensing av mengder på mg opp til g