TLC-plate, LuxPlate®, silikagel 60, umodifiserte lag, glassplate
Leverandør: Merck
1.05801.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05805.0001
1.05801.0001EA 1925 NOK
1.05801.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05805.0001
TLC-plate, LuxPlate®, silikagel 60, umodifiserte lag, glassplate
TLC-plater
LuxPlate®-serien med høy-fluorescens-TLC-plater inneholder en økt mengde fluorescerende farge som gjør det lettere å identifisere små mengder isolert materiale. Videre er mengden av bindemiddeltilsetning hevet, noe som resulterer i en vesentlig lysere TLC-plate med en enda mer stabil og robust overflate.
  • Dobbelt så mye lys under UV-lys sammenlignet med vanlige TLC-plater
  • Enkel identifikasjon av utviklede bånd på grunn av bedre kontrast mot platebakgrunn