VWR®, Stativ for kryobokser
Leverandør: VWR Collection
211-0230EA 3700 NOK
211-0230 211-0231
VWR®, Stativ for kryobokser
Stativer for rør Kryoboksstativer
Rustfritt stål med håndtak.
Horisontale stativer som passer til kryobokser opptil 133×133 mm.