Stativ for kryorør, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
479-3228EA 510 NOK
479-3228
Stativ for kryorør, Nalgene®
Stativer for rør Kryorørstativer
PC, autoklaverbar.
  • Bunnen låser fast rørbunnen
  • Det er god plass rundt hvert enkelt hull, noe som gjør det enkelt å ta ut rørene
Gjør det mulig å håndtere rørene med én hånd.