Dreneringsstativ, veggmontert, LaboPlast®
Leverandør: BURKLE
9640-1060 9640-2040 9640-2050 9640-2060 9640-1040 9640-1050
149-0193EA 7750 NOK
149-0193 149-1330 149-1331 149-1332 149-0191 149-0192
Dreneringsstativ, veggmontert, LaboPlast®
Stativer for rør Tørkestativer
PVC-stativ med PP-knagger.
  • Vil ikke knuse eller gå i stykker
  • Motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier
  • Avtakbar dreneringskanal med tilkobling for dreneringsslange (for drenering av dryppende vann i laboratoriebassenget)
Dette fleksible PVC-systemet har stabile dreneringsplugger, tilgjengelig i tre lengder (60, 100 og 150 mm) med Ø 6, 10 og 12 mm, som kan flyttes når som helst. Dreneringsstativene kan tilpasses alle apparater som skal tørkes.
Leveringsinformasjon: Stativ leveres komplett med avtagbar støv- og ripesikker beskyttelsesfilm, og stenger,More Product Information