Stativ for mikrorør og kryorør
Leverandør: Simport Scientific
T315-3 T315-2
212-9561EA 755 NOK
212-9561 212-9610
Stativ for mikrorør og kryorør
Stativer for rør Tube Racks
PP, coloured.
  • Et spesielt låsingssystem i bunnen holder fast rørene slik at de ikke går rundt når skrulokket åpnes eller lukkes
  • 50 hull (5×10) med alfanumerisk merking for identifisering av prøvene
  • 5 sklisikre føtter, kan stables
For mikrorør eller kryorør med skrulokk, autoklaverbare.