Stativ for mikrosentrifugerør, flytende, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5974-0404 5974-1015 5974-4015
211-7312EA 855 NOK
211-7312 211-7314 211-7313
Stativ for mikrosentrifugerør, flytende, Nalgene®
Stativer for rør Tube Racks
PP, flytende.
  • Temperaturbestandig fra −70 til +100 °C, autoklaverbar
  • Alfanumerisk merking av stativposisjoner for enkel identifisering av prøver
  • Stativene har håndtak som gjør det enkelt å håndtere
Ideell for opptining, avkjøling eller inkubasjon av prøver ved lave eller høye temperaturer. Stativene flyter også når de er fulle. Rørene holdes under kanten. De runde stativene 211-7313 og 213-7314 passer inn i 400 og 1000 ml begerglass av lav type.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)