Fargetrau og innsats, KIMBLE®
Leverandør: DWK Life Sciences
900234 900254 900301 900302 900303 900304
720-1030EA 5975 NOK
720-1030 720-0702 720-0703 720-0704 720-0705 720-0706
Fargetrau og innsats, KIMBLE®
Stativer for rør Fargestativer
Sodaglass og rustfritt stål.
  • Innsats for 16 standard objektglass (32 rygg mot rygg)
  • Innsats for 40 standard objektglass (76×26 mm) eller for bruk med 76×38 mm eller 76×51 mm objektglass
Trau med lokk , innsats er tilgjengelige i forskjellige størrelser.
B×D×H: 118×88×70 mm