Reagensglasstativ, Unwire™, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5976-0013 5976-0016 5976-0313 5976-0316 5976-0413 5976-0416 5976-0513 5976-0516
212-8161EA 375 NOK
212-8161 212-8171 212-8162 212-0046 212-8163 212-8173 212-8164 212-8174
Reagensglasstativ, Unwire™, Nalgene®
Stativer for rør Tube Racks
PP, farget.
  • Stativene kan stables når de er tomme
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Ikke autoklaver
Stativer med plass til mange rør. Flyter ikke i vannbadet.