Reagensglasstativ og tørkestativ, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5977-0013 5977-0017 5977-0313 5977-0317
211-7211EA 680 NOK
211-7211 211-7221 211-7214 211-7224
Reagensglasstativ og tørkestativ, Nalgene®
Stativer for rør Tube Racks
PP, forsterket.
  • Varmebestandig opptil 135 °C, autoklaverbar
  • Flyter ikke i vannbad
  • Høy kjemikaliebestandighet
Tappstativer er ideelle for å holde prøvetakingsrør, reaksjonsrør og reagensrør. Stativene kan også brukes som tørkestativer for elektroforese- og kromatografiplater samt for en rekke rør ved ganske enkelt å invertere rørene.