VWR®, Four-Way Racks for Microtubes and Test Tubes
Leverandør: VWR Collection
82024-458 82024-464
VWRU82024-458EA 0 NOK
VWRU82024-458 VWRU82024-464 525-0952 525-1060 525-1061 525-1062 525-1063 525-1064 525-1065
VWR®, Four-Way Racks for Microtubes and Test Tubes
Stativer for rør Tube Racks
PP Med fire sider som kan belastes uavhengig av hverandre.
  • Kan utvides etter behov ved å koble sammen flere enkeltstativer
  • Praktisk og kompakt
  • Svært god kjemisk resistens
  • Høy temperaturbestandighet
  • Autoklaverbar
Side 1: 4×30 mm Ø hull for sentrifugerør på 50 ml
Side 2: 12×17 mm Ø hull for sentrifugerør på 15 ml
Side 3: hull med diameter på 32×12 mm for mikrosentrifugerør på 1,5 / 2,0 ml
Side 4: hull med diameter på 32×8 mm for mikrosentrifugerør på 0,5 ml
The assorted colours pack includes blue, green,More Product Information