Microtube and test tube racks, floating
Leverandør: HEATHROW
HS2165C HS2165B HS2165A
212-9125EA 260 NOK
212-9125 212-9126 212-9127
Microtube and test tube racks, floating
Stativer for rør Tube Racks
Polyskum, farget.
  • Disse holderne flyter og holder seg på overflaten av badet, noe som forhindrer at beholderne de inneholder, flyter fritt
  • Mange forskjellige geometriske former gjør det mulig med individuell plassering som er enkel å identifisere i vannbadet
  • Med håndtak som gjør det enkelt å sette inn og ta ut
For inkubasjonsreagensrør og prøverør, sentrifugerør og mikrorør i vannbad.