Reagensglasstativ, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5929-0016 5929-0020 5929-0030 5930-0016 5930-0020 5930-0030
212-8322EA 1375 NOK
212-8322 212-8323 212-8324 212-8332 212-8333 212-8335
Reagensglasstativ, Nalgene®
Stativer for rør Tube Racks
PC, klar med hvit bunnplate eller PP, hvit.
  • PC: autoclavable (will reduce strength over time), do not float in water baths
  • Good chemical resistance
  • PP: not autoclavable
  • Excellent chemical resistance
  • All racks are provided with alphanumeric position markings for easier sample identification
Ergonomiske håndtak for enklere transport av fulle stativer. Tomme stativer kan stables sammen med andre tomme stativer med samme lengde.