Reagensstativ for vannbad
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
F188670001 F188640001
212-6255EA 1825 NOK
212-6255 212-6258
Reagensstativ for vannbad
Stativer for rør Tube Racks
PP, hvit.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til +121 °C, autoklaverbar
  • Svært stabile
På grunn av den spesielle materialblandingen kan dette stativet nedsenkes uten ekstra vekt i bunnen av badet.