Reagensglasstativ, Universal
Leverandør: Brand
4340000 4340001 4340002 4340011 4340020 4340030 4340032 4340040 4340041 4340042 4340060 4340061 4340062 4341000 4341001 4341002 4341050 4341051 4340031 4341052 4340022 4340021 4340012 4340010
212-0186EA 1425 NOK
212-0186 212-0187 212-0188 212-6358 212-6363 212-6367 212-6369 212-6371 212-6372 212-0190 212-0289 212-0192 212-0193 212-0195 BRND4341001 212-0196 212-6375 212-6376 212-6368 212-6377 212-6365 212-6364 212-6359 212-6357
Reagensglasstativ, Universal
Stativer for rør Tube Racks
PP, farget.
  • Filled PP, density 1,2 g/cm³ so will not float in waterbath
  • Operating temperature −20 to 90 °C
  • Autoclavable (121 °C), (2 bar), acc. DIN EN 285
Allsidige og rimelige stativer for reagensglass med vanlig diameter. Alfanumeriske posisjoner gjør det enkelt å identifisere prøvene. Stor plass mellom posisjonene. Stativene leveres demontert og kan settes sammen sikkert og permanent i noen håndvendinger uten bruk av verktøy.