Reagensglasstativ, radioimmunanalyse, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
F188720000 F188710000 F188700000
212-6501EA 4175 NOK
212-6501 212-6502 212-6503
Reagensglasstativ, radioimmunanalyse, SP Bel-Art
Stativer for rør Tube Racks
PP, hvit.
  • Temperaturbestandig til 121 °C, kan dampsteriliseres
  • God kjemisk motstandskraft
Disse stativene er en praktisk metode for pipettering og oppbevaring av mange prøver. Ved å bruke vekslende rader og rotere rørene er det enkelt å holde rede på hvilket rør som ble fylt sist. Også nyttig i kliniske laboratorier for oppbevaring av prøver.