Test tubes/Centrifuge tubes racks
Leverandør: HEATHROW
HS23052 HS23051
212-3490EA 515 NOK
212-3490 212-3489
Test tubes/Centrifuge tubes racks
Stativer for rør Tube Racks
Epoxyovertrukket ståltråd eller PP.
  • Excellent chemical and thermal resistance, autoclavable
  • PP racks are interlocking
  • Robust, firm
Ideal for accommodating a single 50 ml tube with a round or conical bottom.
Leveringsinformasjon: PP-stativ: forpakning med diverse farger. Et stativ av følgende farger: blå, grønn, gul, rosa og oransje.