Avfallsboks mot Betastråler, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
6745-0010 6745-9024
113-8170EA 14850 NOK
113-8170 113-2809
Avfallsboks mot Betastråler, Nalgene®
Skjermer Strålingsbeskyttelse
Akryl, gjennomsiktig, tykkelse: 9 mm.
  • Large hinged door on cover allows easy access to the waste receptacle
  • Leakproof tray contains spills
  • Hinged corners allow removal of receptacle
Avfallsboks for store beholdere som inneholder fast eller flytende radioaktivt avfall. Den ene modellen tar 20L ballonger og avfallsbeholdere i standard kontorstørrelse. Den andre tar 10L-beholdere.
W×D×H (inner): 406×406×736 mm (20 litre) 286×286×406 mm (10 litre).