Beskyttelsesskjerm mot Betastråler, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
6700-1812 6700-2418
113-2803EA 6100 NOK
113-2803 113-2804
Beskyttelsesskjerm mot Betastråler, Nalgene®
Skjermer Strålingsbeskyttelse
Akryl, gjennomsiktig, tykkelse: 9 mm.
  • Den dype bunnen (305 mm) gir en stor og flat arbeidsflate og minimerer risikoen for varmepunkter på laboratoriebenken
  • Utformet for å beskytte laboratoriepersonellet ved håndtering av beta-emitterende isotoper
Meets OSHA Standard 29 CFR Part 1910, 1030
Sertifiseringer: Oppfyller OSHA-standarden 29 CFR, del 1910.1030