Reaksjonskolbe, med flat flens, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
243915406 243916805 243945409 243946302 243946808 243916308
201-0146EA 2525 NOK
201-0146 273-0148 201-0141 201-0142 201-0143 273-0147
Reaksjonskolbe, med flat flens, DURAN®
Reaksjonskolber Reaksjonskolber, begerglassformet
Reaksjonskyvette, begerglassformet, DURAN®, borsilikatglass, 3,3, klar. med flat flens (DN) med spor til vakuumbruk. Maksimalt driftstrykk ved 250 °C: 0,5 bar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
NB: Viktig: Ved maksimal driftstemperatur på 250 °C og tillatt driftstrykk må ikke temperaturforskjellen mellom glassveggene i de planslipte delene overskride 30 °C.