Reaksjonskolbe, rund bunn, med flat flens
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06005273 06005288 06005294 06005494 06005149 06005158 06005170 06005270 06005279 06005285 06005485 06005488 06005585 06005588 06005594
201-0121EA 5000 NOK
201-0121 201-0124 201-0125 LENZ06005494 LENZ06005149 LENZ06005158 LENZ06005170 LENZ06005270 201-0122 201-0123 LENZ06005485 LENZ06005488 LENZ06005585 LENZ06005588 LENZ06005594
Reaksjonskolbe, rund bunn, med flat flens
Reaksjonskolber Reaksjonskolber, kuleformet
Reaksjonskolbe, rund bunn, DURAN®, borsilikatglass, med flat flens med spor til vakuumbruk.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Maksimalt driftstrykk ved 250 °C: 1,0 bar for 2000/4000 og 6000 ml, 0,5 bar for 10 000 ml/20 000 ml.
NB: Viktig: Ved maksimal driftstemperatur på 250 °C og tillatt driftstrykk må ikke temperaturforskjellen mellom glassveggene i de planslipte delene overskride 30 °C.