Traktholder
Leverandør: KARTELL
269
221-1262EA 890 NOK
221-1262
Traktholder
Stativer
PP, hvit, uknuselig.
  • For trakter med 50-120 mm Ø
  • Med muffe som passer til stenger med 8-14 mm Ø
  • Utbyttbar innsats for forskjellige størrelser