VWR®, traktholder
Leverandør: VWR Collection
241-0105EA 1700 NOK
241-0105 241-0106
VWR®, traktholder
Stativer
PP, hvit.
  • Dobbelmuffe i rustfritt stål som passer til stenger med opptil 12 mm Ø
  • Syrebestandig