Stativplate, med stang
Leverandør: KARTELL
266 267
241-3215EA 2975 NOK
241-3215 241-3216
Stativplate, med stang
Stativer
PP-stativplater med stenger av krombelagt stål. Ideelle som stativer til byretter, trakter og skilletrakter. Anbefales ikke til tunge gjenstander.
  • Stengene er 250 mm lange, 12 mm Ø og kan skrus sammen til ønsket høyde
  • Modell A: Stativplate, 300×150×15 mm, med senterhull
  • Modell B: Stativplate, 300×150×15 mm, med asentrisk hull
Bestillingsinformasjon: Hver forsendelse inneholder to stenger på 250×12 mm. Ekstra stenger kan bestilles separat.