Trebente stativer
Leverandør: USBECK Laborgeräte
2021 2022 2023 2020
241-0245EA 670 NOK
241-0245 241-0246 241-0341 241-0377
Trebente stativer
Stativer
Stål, pulverlakkert.
  • Med gjenger M10
  • Ingen støttestang
  • Sklisikre gummiføtter sørger for stabilitet