VWR®, Laboratoriestativ
Leverandør: VWR Collection
241-0090EA 2400 NOK
241-0090 241-0091 241-0092 241-0093 241-0094 241-0095 241-0099 241-0100 241-0101
VWR®, Laboratoriestativ
Stativer
Tripod stands (A): Cast iron tripod stand, painted with hammer finish, steel support rod, nickel plated.
  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand
- Gjenget hull
- Støttestang (finnes i tre lengder med forskjellige diametre)
- Robust, sikkert stativ
Stativer (B): Stativplate i støpejern, malt og hamret overflate og malt stang i stål.
- Med eksentrisk festet støttestang
- Stivt stativ med sklibeskyttelse
- Finnes i tre forskjellige størrelser
- Solid, korrosjonsbestandig
Stativer (C):More Product Information