Kontrollforsegling, close-it
Leverandør: BURKLE
5303-0011 5303-0012 5303-0014 5303-0016 5303-0002 5303-1012 5303-1011 5303-1014 5303-1015 5303-1016 5303-1002 5303-0015
312-1154EA 1325 NOK
312-1154 312-1151 312-1153 312-1152 312-1155 312-1161 312-1162 312-1163 312-1164 312-1165 312-1166 312-1157
Kontrollforsegling, close-it
Etiketter
Utviklet for å forsegle hullene som oppstår i poser eller esker når prøvene tas. Det sterke klebemiddelet på 'close-it'-etiketten gir feste på overflater som er litt fuktige, frosne eller dekket av pulver som gips eller mel. Baksiden i aluminium skaper en dampbarriere og forsegler beholderen hermetisk.
  • Sitter svært godt
  • Kan skrives på
  • Fargekodet for enkel gjenkjenning
Leveringsinformasjon: Rullene inneholder 500 (95 × 95 mm) eller 250 (150 × 150 mm) etiketter.