Gryteretter med håndtak
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L17/0 L17/000 L17/2 L17/4 L17/4/0
213-5903EA 1425 NOK
213-5903 213-5902 213-5904 213-5905 213-5901
Gryteretter med håndtak
Skåler Potter
Porselen, glasert. Med tut og porselenshåndtak. Hvitglasert inn- og utside bortsett fra kant.
  • Utmerket kjemisk motstand
  • Varmebestandig opp til +1000 °C
  • Lav termisk ekspansjon
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Sertifiseringer: EN 60672-3 Group C100, Type C110