Skalpellblad, usterile
Leverandør: BRESCO AB
31532 31534 31536 31540 31541 31544
233-8602EA 69 NOK
233-8602 233-8603 233-8604 233-8605 233-8606 233-8622
Skalpellblad, usterile
Skalpellblad og skaft Skalpellblad
Rustfritt stål. Skalpellblad, usterile, enkeltvis pakket, 10 stk i pakken.
Modell 10 − 15 passer til skaft nr 3, modell 23 − 27 til skaft nr 4.