Forbindingssaks
Leverandør: BOCHEM
4103 4100 4101 4102 4104 4105 4106 4107 4108
231-1292EA 190 NOK
231-1292 231-1290 231-1291 BOCH4102 231-1293 BOCH4105 231-1294 231-1295 BOCH4108
Forbindingssaks
Sakser
Rustfritt stål. Flerbrukssaks for et bredt spekter av bruksområder.
  • Utmerket termisk motstand, autoklaverbar
  • God kjemikaliebestandighet
  • Designet for røff håndtering