Måleskuffer, Azlon®
Leverandør: SciLabware
SWL030 SWL018 SWL008 SWL012 SWL036 SWL140 SWL024
231-0025EA 980 NOK
231-0025 231-0024 231-0022 231-0023 231-0026 231-0027 231-0472
Måleskuffer, Azlon®
Øser
PP, white. Scoops with flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Høy kjemikaliebestandiget
  • Tåler opp til 130 °C, autoklaverbar
  • Volummarkering