Skuffe
Leverandør: VITLAB
39194 39294 39394 39494 39594 39694 39794 39894 39994
231-0326EA 115 NOK
231-0326 231-0327 231-2000 231-2001 231-2002 231-2003 231-2004 231-0218 231-2005
Skuffe
Øser
PP, white. With flat, chamfered ends and reinforced handle.
  • Høy kjemikaliebestandiget
  • Tåler opp til 130 °C, autoklaverbar
  • Volummarkering