VWR®, Veieskip, traktveieskip
Leverandør: VWR Collection
611-9194EA 955 NOK
611-9194 611-9195 611-9196
VWR®, Veieskip, traktveieskip
Skip Veieskip
Borsilikatglass 3.3.
  • Perfekt for veiing av små prøver
  • Pudder kan tappes eller renses gjennom rørstammen på veieskipene og inn i mottaksbeholderen