Forseglingsfilm, Axygen® AxySeal
Leverandør: Corning
PCR-SP PCR-SP-S
732-7506EA 665 NOK
732-7506 732-7507
Forseglingsfilm, Axygen® AxySeal
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Polyesterbasert forseglingsfilm med jevnt påført akrylklebestoff for å eliminere kanteffekten i ELISA-analyser. Passer for forsegling av vevskulturplater for kortvarig oppbevaring og inkubasjon, for transport og oppbevaring av biologisk farlige løsninger.
  • Ingen kanteffekt i ELISA-analyser
  • Temperaturbestandig mellom −40 og +104 °C