VWR®, Forseglingsfilm og -matte, for PCR-plate
Leverandør: VWR Collection
732-0589EA 920 NOK
732-0589 732-0590
VWR®, Forseglingsfilm og -matte, for PCR-plate
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
De gjennomsiktige silikonmattene passer de fleste 96-brønners PCR-plater.
  • Sustainable design based on virgin resins
  • Can be cleaned and reused
  • Autoclavable at 121 °C
Designed to reduce evaporation when cycling 96-well plates.